2-Amino[1,8]naphthyridine-3-carbonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR951392-1G OR951392-5G
APOSOR951392-1GEA 1700 DKK
APOSOR951392-1G APOSOR951392-5G
2-Amino[1,8]naphthyridine-3-carbonitrile 98%
2-Amino[1,8]naphthyridine-3-carbonitrile
Formel: C₉H₆N₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06659014
CAS-nummer: 15935-95-2