Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR951387-1G
OR951387-5G
APOSOR951387-1GEA
426
DKK
APOSOR951387-1G
APOSOR951387-5G
Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carboxylate 97%
Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carboxylate
Formel:
C₁₁H₁₃NO₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD08692534 CAS-nummer: 177478-49-8 |