4-Ethylthiobenzamid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR951373-1G OR951373-250MG
APOSOR951373-1GEA 3270 DKK
APOSOR951373-1G APOSOR951373-250MG
4-Ethylthiobenzamid 95%
4-Ethylthiobenzamid
Formel: C₉H₁₁NS
Molekylvægt: 165.26
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 57774-76-2