2-Chloro-N-(2-hydroxypyridin-3-yl)acetamide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR951370-1G OR951370-250MG
APOSOR951370-1GEA 3050 DKK
APOSOR951370-1G APOSOR951370-250MG
2-Chloro-N-(2-hydroxypyridin-3-yl)acetamide 95%
2-Chloro-N-(2-hydroxypyridin-3-yl)acetamide
Formel: C₇H₇ClN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12922757
CAS-nummer: 112777-30-7