2-(Methanesulphonylamino)benzonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR951327-1G OR951327-25G OR951327-5G
APOSOR951327-1GEA 1090 DKK
APOSOR951327-1G APOSOR951327-25G APOSOR951327-5G
2-(Methanesulphonylamino)benzonitrile 98%
2-(Methanesulphonylamino)benzonitrile
Formel: C₈H₈N₂O₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00590384
CAS-nummer: 50790-29-9