2-(2-Chlorphenyl)ethanol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR951312-100G OR951312-25G OR951312-5G
APOSOR951312-100GEA 1610 DKK
APOSOR951312-100G APOSOR951312-25G APOSOR951312-5G
2-(2-Chlorphenyl)ethanol 98%
2-(2-Chlorphenyl)ethanol
Formel: C₈H₉ClO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002888
CAS-nummer: 19819-95-5