1-Pyridin-2-ylpropan-1-one 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR951266-1G OR951266-5G
APOSOR951266-1GEA 889 DKK
APOSOR951266-1G APOSOR951266-5G
1-Pyridin-2-ylpropan-1-one 97%
1-Pyridin-2-ylpropan-1-one
Formel: C₈H₉NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00023486
CAS-nummer: 3238-55-9