2-Oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR951214-1G
OR951214-5G
APOSOR951214-1GEA
218
DKK
APOSOR951214-1G
APOSOR951214-5G
2-Oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carboxylic acid 95%
2-Oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₉NO₃ Molekylvægt: 191.1834 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD08271842 CAS-nummer: 70639-77-9 |