4-(1,1-Dimethylpropyl)cyclohexanamine 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR951198-1G OR951198-250MG OR951198-5G
APOSOR951198-1GEA 2030 DKK
APOSOR951198-1G APOSOR951198-250MG APOSOR951198-5G
4-(1,1-Dimethylpropyl)cyclohexanamine 96%
4-(1,1-Dimethylpropyl)cyclohexanamine
Formel: C₁₁H₂₃N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03422590
CAS-nummer: 208941-83-7