3-(3-Methylphenoxy)propionic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR951180-1G OR951180-5G
APOSOR951180-1GEA 1210 DKK
APOSOR951180-1G APOSOR951180-5G
3-(3-Methylphenoxy)propionic acid 98%
3-(3-Methylphenoxy)propionic acid
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00642411
CAS-nummer: 25173-36-8