Methyl-4-oxocyclohexanecarboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR951132-100G OR951132-25G
APOSOR951132-100GEA 827 DKK
APOSOR951132-100G APOSOR951132-25G
Methyl-4-oxocyclohexanecarboxylate 95%
Methyl-4-oxocyclohexanecarboxylate
Formel: C₈H₁₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00270324
CAS-nummer: 6297-22-9