2-(2-Cyanophenoxy)acetic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR951075-1G OR951075-25G OR951075-5G
APOSOR951075-1GEA 164 DKK
APOSOR951075-1G APOSOR951075-25G APOSOR951075-5G
2-(2-Cyanophenoxy)acetic acid 98%
2-(2-Cyanophenoxy)acetic acid
Formel: C₉H₇NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02257373
CAS-nummer: 6574-95-4