N-Boc-amino-(4-N-boc-piperidinyl)carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR951024-1G OR951024-5G
APOSOR951024-1GEA 447 DKK
APOSOR951024-1G APOSOR951024-5G
N-Boc-amino-(4-N-boc-piperidinyl)carboxylic acid 97%
N-Boc-amino-(4-N-boc-piperidinyl)carboxylic acid
Formel: C₁₆H₂₈N₂O₆
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02683116
CAS-nummer: 189321-65-1