3-(4-Cyanophenoxy)propionic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR951012-1G OR951012-250MG
APOSOR951012-1GEA 3270 DKK
APOSOR951012-1G APOSOR951012-250MG
3-(4-Cyanophenoxy)propionic acid 95%
3-(4-Cyanophenoxy)propionic acid
Formel: C₁₀H₉NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09043034
CAS-nummer: 58228-89-0