4-Chloronicotinamide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR951010-1G OR951010-5G
APOSOR951010-1GEA 1590 DKK
APOSOR951010-1G APOSOR951010-5G
4-Chloronicotinamide 97%
4-Chloronicotinamide
Formel: C₆H₅ClN₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 7418-70-4