4-Chlor-1,1-dimethoxybutan 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-Chlorobutyraldehyde dimethyl Acetal, 4-Chloro-1,1-dimethoxybutane
OR951003-25G OR951003-100G OR951003-5G
APOSOR951003-25GEA 2620 DKK
APOSOR951003-25G APOSOR951003-100G APOSOR951003-5G
4-Chlor-1,1-dimethoxybutan 97%
4-Chlor-1,1-dimethoxybutan
Formel: C₆H₁₃ClO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09032953
CAS-nummer: 29882-07-3