2-(4-Chlorophenyl)propionic acid 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR951001-1G OR951001-25G OR951001-5G
APOSOR951001-1GEA 985 DKK
APOSOR951001-1G APOSOR951001-25G APOSOR951001-5G
2-(4-Chlorophenyl)propionic acid 96%
2-(4-Chlorophenyl)propionic acid
Formel: C₉H₉ClO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00044670
CAS-nummer: 938-95-4