2-(3-Methoxyphenoxy)propionic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR950987-1G OR950987-5G
APOSOR950987-1GEA 323 DKK
APOSOR950987-1G APOSOR950987-5G
2-(3-Methoxyphenoxy)propionic acid 95%
2-(3-Methoxyphenoxy)propionic acid
Formel: C₁₀H₁₂O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01931912
CAS-nummer: 7309-52-6