4-Bromo-6-methylpyrimidine 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR950939-1G OR950939-250MG
APOSOR950939-1GEA 1020 DKK
APOSOR950939-1G APOSOR950939-250MG
4-Bromo-6-methylpyrimidine 96%
4-Bromo-6-methylpyrimidine
Formel: C₅H₅BrN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00234065
CAS-nummer: 69543-98-2