Phenyl propionate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR950919-25G OR950919-5G
APOSOR950919-25GEA 898 DKK
APOSOR950919-25G APOSOR950919-5G
Phenyl propionate 95%
Phenyl propionate
Formel: C₉H₁₀O₂
Kogepunkt: 211 °C
Massefylde: 1,05 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 86 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00053765
CAS-nummer: 637-27-4