3-Amino-1-adamantanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR9509-100G OR9509-25G OR9509-5G OR9509-500G
APOSOR9509-100GEA 186 DKK
APOSOR9509-100G APOSOR9509-25G APOSOR9509-5G APOSOR9509-500G
3-Amino-1-adamantanol
3-Amino-1-adamantanol
Formel: C₁₀H₁₇NO
Smeltepunkt: 263…269 °C (dec.)
Flammepunkt: 110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01821204
CAS-nummer: 702-82-9