4-Phenylmorpholin-3-one 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR950870-1G OR950870-5G
APOSOR950870-1GEA 0 DKK
APOSOR950870-1G APOSOR950870-5G
4-Phenylmorpholin-3-one 95%
4-Phenylmorpholin-3-one
Formel: C₁₀H₁₁NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00624822
CAS-nummer: 29518-11-4