2-Amino-3-(m-tolyl)propanoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-Methyl-DL-phenylalanine
OR950694-1G OR950694-25G OR950694-5G
APOSOR950694-1GEA 197 DKK
APOSOR950694-1G APOSOR950694-25G APOSOR950694-5G
2-Amino-3-(m-tolyl)propanoic acid 97%
2-Amino-3-(m-tolyl)propanoic acid
Formel: C₁₀H₁₃NO₂
Molekylvægt: 179.22 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05227937
CAS-nummer: 5472-70-8