p-Tolyldiethanolamine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-p-toluidine, 2,2'-(4-Methylphenylimino)diethanol, 2,2'-(p-Tolylimino)diethanol, 2,2'-(p-Tolylazanediyl)diethanol
OR950575-100G OR950575-1KG OR950575-500G
APOSOR950575-100GEA 436 DKK
APOSOR950575-100G APOSOR950575-1KG APOSOR950575-500G
p-Tolyldiethanolamine 95%
p-Tolyldiethanolamine
Formel: C₁₁H₁₇NO₂
Molekylvægt: 195.26 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00020580
CAS-nummer: 3077-12-1