2,6,10,10-Tetramethyl-1-oxaspiro(4.5)-6-decen 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR950567-1G OR950567-5G
APOSOR950567-1GEA 162 DKK
APOSOR950567-1G APOSOR950567-5G
2,6,10,10-Tetramethyl-1-oxaspiro(4.5)-6-decen 95%
(±)-2,6,10,10-Tetramethyl-1-oxaspiro[4.5]-5-decene
Formel: C₁₃H₂₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00085214
CAS-nummer: 36431-72-8