4-Nitro-D-phenylalanine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: H-D-Phe(4-NO2)-OH, H-D-Phe(4-NO₂)-OH
OR9505-100G OR9505-25G OR9505-5G
APOSOR9505-100GEA 719 DKK
APOSOR9505-100G APOSOR9505-25G APOSOR9505-5G
4-Nitro-D-phenylalanine
4-Nitro-D-phenylalanine
Formel: C₉H₁₀N₂O₄
Molekylvægt: 210.19 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00066016
CAS-nummer: 56613-61-7
EINECS: 213-446-8