Diisopropyl fumarate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Fumaric Acid Diisopropyl Ester
OR950492-1G OR950492-5G
APOSOR950492-1GEA 164 DKK
APOSOR950492-1G APOSOR950492-5G
Diisopropyl fumarate 98%
Diisopropyl fumarate
Formel: C₁₀H₁₆O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00545172
CAS-nummer: 7283-70-7