3-(4-Chlorophenyl)propylamine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR950426-1G OR950426-250MG
APOSOR950426-1GEA 1480 DKK
APOSOR950426-1G APOSOR950426-250MG
3-(4-Chlorophenyl)propylamine 95%
3-(4-Chlorophenyl)propylamine
Formel: C₉H₁₂ClN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06212968
CAS-nummer: 18655-50-0