2,6-Dimethyl-3-nitropyridin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
2,6-Dimethyl-3-nitropyridine, 3-Nitro-2,6-lutidine
OR9504-25G
OR9504-5G
OR9504-100G
APOSOR9504-25GEA
556
DKK
APOSOR9504-25G
APOSOR9504-5G
APOSOR9504-100G
2,6-Dimethyl-3-nitropyridin
3-Nitro-2,6-lutidine
Formel:
C₇H₈N₂O₂ Molekylvægt: 152.15 g/mol Smeltepunkt: 26…31 °C Flammepunkt: 37 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00023503 CAS-nummer: 15513-52-7 EINECS: 239-543-5 UN nummer: 1325 ADR: 4.1 III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...