2,6-Dimethyl-3-nitropyridin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2,6-Dimethyl-3-nitropyridine, 3-Nitro-2,6-lutidine
OR9504-25G OR9504-5G OR9504-100G
APOSOR9504-25GEA 556 DKK
APOSOR9504-25G APOSOR9504-5G APOSOR9504-100G
2,6-Dimethyl-3-nitropyridin
3-Nitro-2,6-lutidine
Formel: C₇H₈N₂O₂
Molekylvægt: 152.15 g/mol
Smeltepunkt: 26…31 °C
Flammepunkt: 37 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00023503
CAS-nummer: 15513-52-7
EINECS: 239-543-5
UN nummer: 1325
ADR: 4.1 III