2-Benzyl-1,3-dioxolane 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR950264-25G OR950264-5G
APOSOR950264-25GEA 1530 DKK
APOSOR950264-25G APOSOR950264-5G
2-Benzyl-1,3-dioxolane 95%
2-Benzyl-1,3-dioxolane
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003215
CAS-nummer: 101-49-5