N-Methyl-N-(thien-3-ylmethyl)amine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: N-Methyl-3-Thiophenemethanamine
OR950245-1G OR950245-250MG
APOSOR950245-1GEA 1460 DKK
APOSOR950245-1G APOSOR950245-250MG
N-Methyl-N-(thien-3-ylmethyl)amine 95%
N-Methyl-N-(thien-3-ylmethyl)amine
Formel: C₆H₉NS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04536653
CAS-nummer: 210552-07-1