3,6-Dimethyl-4-octyne-3,6-diol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR950160-25G OR950160-100G OR950160-500G OR950160-5G
APOSOR950160-25GEA 872 DKK
APOSOR950160-25G APOSOR950160-100G APOSOR950160-500G APOSOR950160-5G
3,6-Dimethyl-4-octyne-3,6-diol 95%
3,6-Dimethyl-4-octyne-3,6-diol
Formel: C₁₀H₁₈O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004480
CAS-nummer: 78-66-0