1-Thien-2-ylcyclopropanecarboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1-(Thiophen-2-yl)cyclopropanecarboxylic acid
OR950102-1G OR950102-250MG
APOSOR950102-1GEA 1140 DKK
APOSOR950102-1G APOSOR950102-250MG
1-Thien-2-ylcyclopropanecarboxylic acid 95%
1-Thien-2-ylcyclopropanecarboxylic acid
Formel: C₈H₈O₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16622241
CAS-nummer: 162959-94-6