tert-Butyl-3-endo-3-hydroxy-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: tert-Butyl 3-endo-3-hydroxy-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate
OR950059-1G OR950059-25G OR950059-5G
APOSOR950059-1GEA 164 DKK
APOSOR950059-1G APOSOR950059-25G APOSOR950059-5G
tert-Butyl-3-endo-3-hydroxy-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate 97%
tert-Butyl-3-endo-3-hydroxy-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate
Formel: C₁₂H₂₁NO₃
Molekylvægt: 227.3 g/mol
Smeltepunkt: 141…142.5 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD22409620
CAS-nummer: 143557-91-9
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III