2-Ethoxy-3-pyridineboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR9499-1G OR9499-25G OR9499-5G
APOSOR9499-1GEA 164 DKK
APOSOR9499-1G APOSOR9499-25G APOSOR9499-5G
2-Ethoxy-3-pyridineboronic acid
2-Ethoxy-3-pyridineboronic acid
Formel: C₇H₁₀BNO₃
Smeltepunkt: 102…104 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06201036
CAS-nummer: 854373-97-0