N-Methylpiperidine-4-carboxamide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR949865-1G OR949865-250MG OR949865-5G
APOSOR949865-1GEA 654 DKK
APOSOR949865-1G APOSOR949865-250MG APOSOR949865-5G
N-Methylpiperidine-4-carboxamide 95%
N-Methylpiperidine-4-carboxamide
Formel: C₇H₁₄N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03411316
CAS-nummer: 1903-69-1