1,3,3-Trimethyl-3,4-dihydroisoquinoline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR949800-1G OR949800-250MG
APOSOR949800-1GEA 774 DKK
APOSOR949800-1G APOSOR949800-250MG
1,3,3-Trimethyl-3,4-dihydroisoquinoline 95%
1,3,3-Trimethyl-3,4-dihydroisoquinoline
Formel: C₁₂H₁₅N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00608546
CAS-nummer: 79023-51-1