(2-Methoxyethyl)benzen 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR949664-25G OR949664-500G
APOSOR949664-25GEA 985 DKK
APOSOR949664-25G APOSOR949664-500G
(2-Methoxyethyl)benzen 95%
(2-Methoxyethyl)benzen
Formel: (C₆H₅)CH₂CH₂OCH₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00025912
CAS-nummer: 3558-60-9