5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)thymidine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR9495-100G OR9495-25G OR9495-5G
APOSOR9495-100GEA 1980 DKK
APOSOR9495-100G APOSOR9495-25G APOSOR9495-5G
5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)thymidine 98%
5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)thymidine
Formel: C₃₁H₃₂N₂O₇
Smeltepunkt: 151 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00010113
CAS-nummer: 40615-39-2