2-Chloro-5-(hydroxymethyl)phenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR9493-1G OR9493-5G OR9493-25G
APOSOR9493-1GEA 164 DKK
APOSOR9493-1G APOSOR9493-5G APOSOR9493-25G
2-Chloro-5-(hydroxymethyl)phenylboronic acid
2-Chloro-5-(hydroxymethyl)phenylboronic acid
Formel: C₇H₈BClO₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06656270
CAS-nummer: 1003042-59-8