2-Chloro-5-formylphenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR9492-1G OR9492-5G OR9492-25G
APOSOR9492-1GEA 164 DKK
APOSOR9492-1G APOSOR9492-5G APOSOR9492-25G
2-Chloro-5-formylphenylboronic acid
2-Chloro-5-formylphenylboronic acid
Formel: C₇H₆BClO₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06656269
CAS-nummer: 1150114-78-5
UN nummer: 3261
ADR: 8,III