6,6-Dimethyl-3-azabicyclo[3.1.0]hexane ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR948657-25G OR948657-5G
APOSOR948657-25GEA 0 DKK
APOSOR948657-25G APOSOR948657-5G
6,6-Dimethyl-3-azabicyclo[3.1.0]hexane ≥98%
6,6-Dimethyl-3-azabicyclo[3.1.0]hexane
Formel: C₇H₁₃N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13176114
CAS-nummer: 943516-54-9