N,N-Dimethyl-4-piperidinecarboxamide hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR948366-1G OR948366-500MG OR948366-5G
APOSOR948366-1GEA 2460 DKK
APOSOR948366-1G APOSOR948366-500MG APOSOR948366-5G
N,N-Dimethyl-4-piperidinecarboxamide hydrochloride 97%
N,N-Dimethyl-4-piperidinecarboxamide hydrochloride
Formel: C₈H₁₇ClN₂O
Molekylvægt: 192.69 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07781032
CAS-nummer: 6270-42-4