3,4-Dichlorbenzensulfonylchlorid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR9483-100G OR9483-25G OR9483-5G
APOSOR9483-100GEA 654 DKK
APOSOR9483-100G APOSOR9483-25G APOSOR9483-5G
3,4-Dichlorbenzensulfonylchlorid 98%
3,4-Dichlorbenzensulfonylchlorid
Formel: C₆H₃Cl₃O₂S
Kogepunkt: 253 °C
Massefylde: 1,572 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 57 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041255
CAS-nummer: 98-31-7
EINECS: 202-656-5
UN nummer: 2920
ADR: 8+3,II