2-Nitronaphthalen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR948091-1G OR948091-25G OR948091-5G
APOSOR948091-1GEA 3400 DKK
APOSOR948091-1G APOSOR948091-25G APOSOR948091-5G
2-Nitronaphthalen 98%
2-Nitronaphthalen
Formel: C₁₀H₇NO₂
Kogepunkt: 314 °C
Smeltepunkt: 65…79 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
CAS-nummer: 581-89-5
UN nummer: 2538
ADR: 4.1,III