(1-Isopropyl-3-piperidinyl)methanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR947764-1G OR947764-5G
APOSOR947764-1GEA 2400 DKK
APOSOR947764-1G APOSOR947764-5G
(1-Isopropyl-3-piperidinyl)methanol 95%
(1-Isopropyl-3-piperidinyl)methanol
Formel: C₉H₁₉NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 752970-45-9