1,2-Dimethyl-1H-imidazole-5-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR947693-100MG OR947693-1G OR947693-250MG
APOSOR947693-100MGEA 1640 DKK
APOSOR947693-100MG APOSOR947693-1G APOSOR947693-250MG
1,2-Dimethyl-1H-imidazole-5-carboxylic acid 95%
1,2-Dimethyl-1H-imidazole-5-carboxylic acid
Formel: C₆H₈N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16659646
CAS-nummer: 122222-09-7