2-Bromo-5-methoxy-4-methylaniline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR947349-10G OR947349-1G OR947349-5G
APOSOR947349-10GEA 3860 DKK
APOSOR947349-10G APOSOR947349-1G APOSOR947349-5G
2-Bromo-5-methoxy-4-methylaniline 98%
2-Bromo-5-methoxy-4-methylaniline
Formel: C₈H₁₀BrNO
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11841053
CAS-nummer: 532440-88-3