2-Hydroxy-5-methoxybenzonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR947332-1G OR947332-5G
APOSOR947332-1GEA 676 DKK
APOSOR947332-1G APOSOR947332-5G
2-Hydroxy-5-methoxybenzonitrile 95%
2-Hydroxy-5-methoxybenzonitrile
Formel: C₈H₇NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02261935
CAS-nummer: 39900-63-5