4-Methyl-1-naphthonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR946849-1G OR946849-5G
APOSOR946849-1GEA 273 DKK
APOSOR946849-1G APOSOR946849-5G
4-Methyl-1-naphthonitrile 95%
4-Methyl-1-naphthonitrile
Formel: C₁₂H₉N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00079742
CAS-nummer: 36062-93-8